Learn More
RETSCH Backenbrecher, Modell BB 200
19950.00 € - 64335.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Backenbrecher |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | CE-zertifiziert |
Abmessungen (L x B x H) | 900 x 450 x 1160 mm |
Höhe (metrisch) | 1160 mm |
IP-Schutzart | IP 54 |
Produktcode | Marke | Modell | Material | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Material | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10238551
|
RETSCH
20.053.0007 |
BB 200 | Manganstahl, Edelstahl | 230 V, 50 Hz |
22530.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10598541
|
RETSCH
20.053.0001 |
BB 200 | Manganstahl, Edelstahl | 3/N∼400 V, 50 Hz |
22530.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10340182
|
RETSCH
20.058.1001 |
BB 200 Version für Integration | Manganstahl, Edelstahl | Spannungswerte auf Anfrage |
19950.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10487581
|
RETSCH
20.053.0008 |
BB 200 | Edelstahl | 230 V, 50 Hz |
23290.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10268491
|
RETSCH
20.053.0002 |
BB 200 | Edelstahl | 3/N∼400 V, 50 Hz |
23290.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10400022
|
RETSCH
20.058.1002 |
BB 200 Version für Integration | Edelstahl | Spannungswerte auf Anfrage |
20705.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10781613
|
RETSCH
20.053.0019 |
BB 200 | Stahl 1.1750, Stahl 1.0344 | 230 V, 50 Hz |
23415.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10638751
|
RETSCH
20.053.0018 |
BB 200 | Stahl 1.1750, Stahl 1.0344 | 3/N∼400 V, 50 Hz |
23415.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10678931
|
RETSCH
20.058.1003 |
BB 200 Version für Integration | Wolframkarbid, Edelstahl | Spannungswerte auf Anfrage |
34145.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11974202
|
RETSCH
20.053.0043 |
BB 200 | Wolframkarbid | 3/N∼400 V, 50 Hz |
50615.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11984202
|
RETSCH
20.059.0001 |
BB 200 | Wolframkarbid | 3∼400 V, 50 Hz |
64335.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10360522
|
RETSCH
20.053.0003 |
BB 200 | Wolframkarbid, Edelstahl | 3/N∼400 V, 50 Hz |
36825.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Für die schnelle und schonende Grob- und Vorzerkleinerung harter, spröder und hartzäher Materialien.Stufenlose Spalteinstellung mit Skala
Nullpunktjustage zur Verschleisskompensation
Hohe Endfeinheit, robuste Bauweise
Klappbarer Sicherheitstrichter
Auffangbehälter aus rostfreiem Stahl mit Sicherheitsschalter und Verkleidung
Anschluss für Staubabsaugung
Standardausführung mit Brechbacken aus Manganstahl. Ausführungen mit Brechbacken aus rostfreiem Stahl oder Wolframkarbid auf Anfrage.
Typ: BB 200, Brechbacken aus Manganstahl
Spezifikation
Backenbrecher | |
900 x 450 x 1160 mm | |
IP 54 | |
450 mm |
CE-zertifiziert | |
1160 mm | |
900 mm |