missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress BCECF

Artikelnummer. 16400939
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16400939 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16400939 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HY101882

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress BCECF is a pH-sensitive fluorescent dye. BCECF allows measurements in the physiological pH range 6.0-8.0. Excitation ratio: 490/440 nm; Emission intensity: 535 nm.

Spezifikation

Inhalt und Lagerung -20°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Produkttyp Dye Reagents
Menge 1 mg
Versandbedingung Room temperature
Löslichkeit DMSO : 62.5 mg/mL (120.09 mM; Need ultrasonic)
Molekulargewicht 520.44 g/mol
CAS 85138-49-4
Synonym 2′,7′-Bis(2-carboxyethyl)-5(6)-carboxyfluorescein
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.