missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MedChemExpress BCIP
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 6578-06-9 |
| Löslichkeit | DMSO : ≥ 51 mg/mL (117.61 mM) ∣DMF : 25 mg/mL (57.65 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | BCIP p-toluidine salt∣ X-phosphate p-toluidine salt |
| Inhalt und Lagerung | 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Menge | 100 mg |
| Molekulargewicht | 433.62 g/mol |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | 98.0% |
| Versandbedingung | Room temperature |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur