Learn More
MedChemExpress BCIP
Click to view available options
Menge:
500 mg
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 6578-06-9 |
| Löslichkeit | DMSO : ≥ 51 mg/mL (117.61 mM) ∣DMF : 25 mg/mL (57.65 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | BCIP p-toluidine salt∣ X-phosphate p-toluidine salt |
| Inhalt und Lagerung | 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Menge | 500 mg |
| Molekulargewicht | 433.62 g/mol |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | 98.0% |
| Versandbedingung | Room temperature |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.