Learn More
Gibco™ Hefeextrakt
Wasserlöslicher Extrakt aus autolysierten Hefezellen, geeignet für den Einsatz in Kulturmedien
Marke: Gibco™ 211931
2687.13 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21664" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : CAS : 8013-01-2 Netto-Gewicht : 11.97000kg
Spezifikation
LUO, MUO | |
Bakterien | |
Pulver | |
Eimer | |
25 lb. |
Lagerbedingungen:2 bis 25 °C.Kühl und trocken in gut versiegelten Behältern lagern. | |
Säugetiere, Insekten, mikrobiell | |
Bakterienmedien | |
Rezepturen für Kulturmedien zur Züchtung von heterotrophen Mikroorganismen | |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs |