Learn More
Gibco™ Hefeextrakt
Wasserlöslicher Extrakt aus autolysierten Hefezellen, geeignet für den Einsatz in Kulturmedien
608.00 € - 2905.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Lagerbedingungen: 2 bis 25 °C. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. |
---|---|
Zelltyp | Bakterien |
Form | Pulver |
Produkttyp | Bakterienmedien |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Rezepturen für Kulturmedien zur Züchtung von heterotrophen Mikroorganismen |
Produktcode | Marke | Form | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Form | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16229771
|
Gibco™
211930 |
Pulver | 5 lb. |
608.00 €
2.20 Kilogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
16239771
|
Gibco™
211931 |
Pulver | 25 lb. |
2905.00 €
11.30 Kilogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 bis 25 °C. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. | |
Pulver | |
Rezepturen für Kulturmedien zur Züchtung von heterotrophen Mikroorganismen |
Bakterien | |
Bakterienmedien | |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs |