Learn More
BD BBL™ Ersatzreagenzien für Gram-Färbe-Kits
Für BBL Gram‘sche Färbesets
Marke: BD 212544
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Komplette Färbe-Kits bereiten weniger Schwierigkeiten als sonst bei Gram-Färbungen üblich
- Bruchfeste Färbelösungsflasche mit aufklappbarer Verschlusskappe für problemlose Regulierung der Ausgießmenge, wodurch Flecken und Verschüttungen vermieden werden können
- Schnelle Erkennung der Reagenzien anhand farbkodierter Etiketten
- Stabilisierte Jod-Lösung muss nicht gemischt werden und ist lange haltbar
Bestellinformation
Erhältlich in Packungen mit vier 250 ml-Flaschen oder einzelnen Flaschen mit je einer Gallone; der Verkauf von B12542 ist von Kalifornien aus beschränkt
Spezifikation
Basisches Fuchsin für Gram-Färbung | |
CE | |
15° bis 30 °C |
4 x 250 ml | |
Zum Einfärben von Mikroorganismen aus Kulturen oder Spezies nach der Gram-Differenzialmethode | |
Basisches Fuchsin |