Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: Columbia Blutagarbasis
Für verbesserte beta-hämolytische Reaktionen nach der Inkubation über Nacht und für die Kultivierung anspruchsvoller Mikroorganismen
Marke: BD 279240
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
AOAC, BAM, EP, ISO | |
Dehydriert | |
Columbia Blutagarbasis | |
Für verbesserte beta-hämolytische Reaktionen nach der Inkubation über Nacht und für die Kultivierung anspruchsvoller Mikroorganismen | |
500 g |
< 30 °C | |
Columbia Blutagarbasis | |
Pankreatischer Verdau von Casein 10 g/l, Proteose-Pepton Nr. 3 5 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, Rinderherzinfusion aus 500 g 3 g/l, Maisstärke 1 g/l, Natriumchlorid 5 g/l, Agar 15 g/l | |
Flasche |