Learn More
BD PBX Calcium-Assay-Kits
Für die homogene Messung intrazellulärer Calciumveränderungen
1405.00 € - 6035.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die homogene Messung intrazellulärer Calciumveränderungen |
---|---|
Typ | PBX Calcium-Assay-Kits |
Beinhaltet: Calcium-Indikator, 10x PBX-Signalverstärker
Produktcode | Marke | Enthält | Menge | Inhalt und Lagerung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Menge | Inhalt und Lagerung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15896279
|
BD
640175 |
1 Fläschchen Kalziumindikator ,10 ml PBX-Signalverstärker (10x, gefriergetrocknet), 90 ml Kalzium-Assaypuffer 1x | 10 Präparate | -20 °C |
1405.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 29-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15816289
|
BD
640177 |
10 Fläschchen Kalziumindikator ,100 ml PBX-Signalverstärker (10x, gefriergetrocknet) | 100 Präparate | Calciumindikator bei -20 °C und PBX-Signalverstärker (10x) bei Raumtemperatur |
6035.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 26-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
- Umfasst einen Schritt für die Zugabe von Farbstoffen
- Waschen nicht erforderlich
- Ermöglicht eine einfache Implementierung in Umgebungen mit hohem Durchsatz
- Probenecid, ein Standardinhibitor für den unspezifischen Anionentransport, ist für die Farbstoffbeladung nicht erforderlich
- Kann die Retention des Farbstoffs in Zellen verbessern
Spezifikation
Für die homogene Messung intrazellulärer Calciumveränderungen | |
PBX Calcium-Assay-Kits |
Nur für Forschungszwecke