Learn More
BDCA-2 (CD303) Mouse anti-Human, BV421, Clone: V24-785, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  BD Biosciences 566427
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15805049
  • 670.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
BDCA-2 (CD303) Monoclonal antibody specifically detects BDCA-2 (CD303) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
BDCA-2 (CD303)
Monoclonal
Brilliant Violet 421
100 Tests
Primary
Refrigerate (2 to 8°C)
IgG2b κ
Flow Cytometry
V24-785