Learn More
BDCA-2 (CD303) Mouse anti-Human, BV421, Clone: V24-785, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
291.00 € - 670.00 €
Spezifikation
Antigen | BDCA-2 (CD303) |
---|---|
Klon | V24-785 |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Konjugat | Brilliant Violet 421 |
Product Code | Brand | Menge | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Menge | Price | Quantity & Availability | |||||
15815049
|
BD Biosciences
566428 |
25 Tests |
291.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15805049
|
BD Biosciences
566427 |
100 Tests |
670.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Description
BDCA-2 (CD303) Monoclonal antibody specifically detects BDCA-2 (CD303) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.Specifications
BDCA-2 (CD303) | |
Flow Cytometry | |
Brilliant Violet 421 | |
Mouse | |
Human | |
Primary |
V24-785 | |
Monoclonal | |
Purified | |
RUO | |
IgG2b κ | |
Refrigerate (2 to 8°C) |