Learn More
BUCHI Bechergläser und Trockenkolben für Rotationsverdampfer
Artikelnummer. 17214664 Alle ansehen Buchi Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Becherkolben
Trockenkolben
Volumen (metrisch):
500 ml
1500 ml
4000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Volumen (metrisch) Packungsgröße
17214664 Becherkolben 4000 ml 1 Stück
15510590 Trockenkolben 500 ml 1 Stück
15520590 Trockenkolben 1500 ml 1 Stück
15590580 Becherkolben 500 ml 1 Stück
17224664 Becherkolben 1500 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17214664 Lieferant BUCHI Lieferanten-Nr. 11065690
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 18-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Speziell geformte Kolben für große Proben und Pulvertrocknung.
  • Zur Verwendung mit Rotationsverdampfern
  • Erhältlich in verschiedenen Größen mit unterschiedlichen Standardverbindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Borosilikatglas (3.3)
Typ Becherkolben
Volumen (metrisch) 4000 ml