Learn More
BUCHI Beaker and Drying Flasks for Rotary Evaporators
Alle ansehen Buchi Produkte
Click to view available options
Typ:
Becherkolben
Trockenkolben
Volumen (metrisch):
500 ml
1500 ml
4000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- For use with the rotary evaporators
- Available in multiple sizes with different standard joints
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Borosilicate Glass (3.3) |
| Typ | Becherkolben |
| Volumen (metrisch) | 500 ml |