Learn More
Beaucage reagent, MedChemExpress
Artikelnummer. 16469845
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16469845 250 mg -
16430719 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16469845 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY100951
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Beaucage reagent is found to be potent in causing DNA cleavage.
Beaucage reagent is found to be potent in causing DNA cleavage.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Beaucage reagent
CAS 66304-01-6
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C7H4O3S2
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (499.43 mM) ∣H2O : 0.14 mg/mL (0.70 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=CC=C12)SS2(=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 200.23
Formelmasse 200.23
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death