Learn More
Beaucage reagent, MedChemExpress
Beschreibung
Beaucage reagent is found to be potent in causing DNA cleavage.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Beaucage reagent |
| CAS | 66304-01-6 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C7H4O3S2 |
| Menge | 250 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 100 mg/mL (499.43 mM) ∣H2O : 0.14 mg/mL (0.70 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=CC=CC=C12)SS2(=O)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 200.23 |
| Formelmasse | 200.23 |
| Mehr anzeigen |