Learn More
Begacestat, MedChemExpress
Artikelnummer. 16441399
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
1 mg
Artikelnummer. 16441399
Marke: Medchem Express HY14175
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Begacestat (GSI-953) is a selective thiophene sulfonamide inhibitor of amyloid precursor protein gamma-secretase (IC50Aβ40=15 nM) for the treatment of Alzheimer's disease.
Begacestat (GSI-953) is a selective thiophene sulfonamide inhibitor of amyloid precursor protein gamma-secretase (IC50Aβ40=15 nM) for the treatment of Alzheimer's disease.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Begacestat
CAS 769169-27-9
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C9H8ClF6NO3S2
Menge 1 mg
Synonym GSI-953
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (127.64 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(F)(F)C([C@H](NS(=O)(C1=CC=C(Cl)S1)=O)CO)C(F)(F)F
Molekulargewicht (g/mol) 391.74
Formelmasse 391.74
Reinheit (%) 99.0%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neurodegeneration
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.