Learn More
SP Bel-Art™ Bel-Art Products Sterileware Cupped Powder Spatulas
Available in both white and blue, these sterile spatulas are ideal for surface and general sampling of powders
Marke:  SP Bel-Art™ F36931-0150
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2,978.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16876906
  • 203.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 02-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Das geschlossene Ende hält Pulver sicher im Spatel
  • Wählen Sie eine Kontrastfarbe für gute Sichtbarkeit
  • Hergestellt aus FDA- und EU-konformen Materialien; sicher für den Gebrauch in Lebensmitteln, Medikamenten und Kosmetika
  • Spatel aus weißem hochschlagfestem Polystyrol (HIPS) oder blauem Polypropylen (PP), einzeln in Polyethylen-Beuteln versiegelt
  • Gammabestrahlt steril (SAL 10^-6)
  • Chargenstempel für genaue Verfolgung; Lieferung mit einer Sterilisierungsbescheinigung
Spezifikation
Spezifikation
100/Packung
Weiß
1,8 cm
20 mL
15 cm
23 cm