Learn More
SP Bel-Art™ Bel-Art Products Sterileware Cupped Powder Spatulas
Available in both white and blue, these sterile spatulas are ideal for surface and general sampling of powders
203.00 € - 369.00 €
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16876906
|
SP Bel-Art™
F36931-0150 |
23 cm | Weiß |
203.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16886906
|
SP Bel-Art™
F36931-0250 |
33 cm | Weiß |
322.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16896906
|
SP Bel-Art™
F36932-0150 |
23 cm | Blau |
234.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16806916
|
SP Bel-Art™
F36932-0250 |
33 cm | Blau |
369.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Closed end keeps powders secure within spatula
- Chose contrasting color for easy visibility if left in material
- Made from FDA and EU conforming materials; safe for food, drug and cosmetic use
- White high impact polystyrene (HIPS), or blue polypropylene (PP) spatulas heat sealed in individual polyethylene bags
- Gamma irradiated sterile (SAL 10^-6)
- Lot stamped for accurate tracing; shipped with a Certificate of Processing for Sterilization
Spezifikation
100/Packung | |
1,8 cm |