Learn More
Bel-Art™ F 37857 MINI TUBE STRIPS UNSTERIL, PP (400 STRIPS à 12)
Bieten eine effiziente und kostengünstige Möglichkeit, Pipettiervorgänge mit Mehrkanalpipetten an 4, 8 oder 12 Kanälen durchzuführen
Marke: Bel-Art™ F37857-0000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Polypropylenharzkonstruktion medizinischer Qualität
- Temperaturbeständig bis zu -40 °C
- Autoklavierbar bei121 °C (250 °F) oder gefroren bis -20 °C
- 1 ml Kapazität
- 1.53 Zoll (3.9 cm) lang
- Außendurchmesser von 0.25 Zoll (6.2 mm)
- Verfügt über eine Befestigungsbrücke zwischen Röhrchen, die durch Schneiden leicht in einzelne Röhrchen getrennt werden kann
- Großpackung 400, Streifen mit 12 Röhrchen
Spezifikation
6.2 mm | |
1 ml | |
Polypropylen | |
Großpackung |
Ja | |
39 mm | |
Mehrkanalpipetten mit 4, 8 oder 12 Kanälen |