Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Mikropipettengestell
Organisieren und schützen Sie beliebte Mikropipetten und ihre Spitzen mit Tisch- oder Wandgestellen
Marke:  Bel-Art™ H18962-0000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15178608
  • 126.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Typ A: Für die meisten Finnpipette™, Socorex™, Eppendorf™ und andere beliebte runde Mikropipettenspitzen
  • Das freistehende Tischgestell fasst 10 runde Pipettierer und zwei Drummond™ Pipet-Aid™ Pipettenfüller in speziellen Wells
  • Zwei abgestufte Reihen mit einer niedrigeren Ebene, die das konische Ende der Pipettierer fasst, um sie aufrecht zu halten
  • Aus leicht zu reinigendem mit Epoxidharz beschichtetem Aluminium
  • Die kompakte Form misst 5L × 9 B × 6 3/4 H Zoll (12.7 × 22.9 × 17.1 cm)
Typen B und C: Für Gilson™ Pipetman™ Pipettierer und Drummond Pipet-Aid Mikropipettenspitzen
  • Tischmodelle und Modelle für die Wandmontage fassen 10 Gilson Pipetman Pipettierer und zwei Drummond Pipet-Aid Pipettierer
  • Beide bestehen aus leicht zu reinigendem, mit Epoxidharz beschichtetem Aluminium
  • Wandmontagegestell wird mit 2 Schrauben befestigt (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Das kompakte Arbeitstischmodell misst 5L × 9 B × 6 3/4 H Zoll (12.7 × 22.9 × 17.1 cm)
  • Das Wandmontagemodell misst 3 7/8 L × 9 B × 8 H Zoll (9.8 × 22.9 × 20.3 cm)
Typ D: Für alle Arten von Mikropipettenspitzen
  • Das Tischmodell fasst fünf Mikropipettenspitzen aller Hersteller in leicht zugänglichen, offenen Schlitzen
  • Hergestellt aus unbeschichtetem, einfach zu reinigendem und sterilisiertem Edelstahl
  • Das Gestell misst 5 3/4 L × 9 B × 7 3/4 H (14.6 × 22.9 × 19.7 cm)
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
12
Arbeitsfläche
5 Zoll
6.75 Zoll
22.9 cm
Mit Epoxidharz beschichtetes Aluminium
Für Finnpipette™, Socorex™, Eppendorf™ und andere beliebte runde Mikropipettenspitzen
12,7 cm
17,1 cm
9 Zoll