Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Mikropipettengestell
Organisieren und schützen Sie beliebte Mikropipetten und ihre Spitzen mit Tisch- oder Wandgestellen
126.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Tiefe (angloamerikanisch) | 9 Zoll |
Tiefe (metrisch) | 22.9 cm |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Positionen | Material | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Positionen | Material | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15178608
|
Bel-Art™
H18962-0000 |
Für Finnpipette™, Socorex™, Eppendorf™ und andere beliebte runde Mikropipettenspitzen | 12 | Mit Epoxidharz beschichtetes Aluminium | 5 Zoll |
126.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Typ A: Für die meisten Finnpipette™, Socorex™, Eppendorf™ und andere beliebte runde Mikropipettenspitzen
- Das freistehende Tischgestell fasst 10 runde Pipettierer und zwei Drummond™ Pipet-Aid™ Pipettenfüller in speziellen Wells
- Zwei abgestufte Reihen mit einer niedrigeren Ebene, die das konische Ende der Pipettierer fasst, um sie aufrecht zu halten
- Aus leicht zu reinigendem mit Epoxidharz beschichtetem Aluminium
- Die kompakte Form misst 5L × 9 B × 6 3/4 H Zoll (12.7 × 22.9 × 17.1 cm)
- Tischmodelle und Modelle für die Wandmontage fassen 10 Gilson Pipetman Pipettierer und zwei Drummond Pipet-Aid Pipettierer
- Beide bestehen aus leicht zu reinigendem, mit Epoxidharz beschichtetem Aluminium
- Wandmontagegestell wird mit 2 Schrauben befestigt (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Das kompakte Arbeitstischmodell misst 5L × 9 B × 6 3/4 H Zoll (12.7 × 22.9 × 17.1 cm)
- Das Wandmontagemodell misst 3 7/8 L × 9 B × 8 H Zoll (9.8 × 22.9 × 20.3 cm)
- Das Tischmodell fasst fünf Mikropipettenspitzen aller Hersteller in leicht zugänglichen, offenen Schlitzen
- Hergestellt aus unbeschichtetem, einfach zu reinigendem und sterilisiertem Edelstahl
- Das Gestell misst 5 3/4 L × 9 B × 7 3/4 H (14.6 × 22.9 × 19.7 cm)
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
9 Zoll | |
22.9 cm |