Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Schneider für Mikroröhrchen
Teilt Mikrozentrifugenröhrchen sicher, genau und einfach und die Gefahr durch Verwendung von Rasierklingen oder Messern entfällt
Marke: Bel-Art™ F21018-0001
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Ermöglicht die einfache Entnahme radioaktiver Pellets aus den Schlauchspitzen ohne Resuspendierung oder das Risiko von spritzenden radioaktiven Substanzen
- Eignet sich gut für Mikrozentrifugenröhrchen aus Polyethylen oder Polypropylen mit bis zu 1.5 ml
- Verchromtes Gehäuse mit austauschbarer Stahlklinge
- Der maximale Schnittdurchmesser beträgt 9.4 mm (0.370 Zoll)
Nicht empfohlen für Röhrchen aus Polystyrol
Spezifikation
Ersatzklinge für Mikroröhrchenschneider | |
Stahl | |
Mikroröhrchenschneider |