Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Schneider für Mikroröhrchen
Teilt Mikrozentrifugenröhrchen sicher, genau und einfach und die Gefahr durch Verwendung von Rasierklingen oder Messern entfällt
15.00 € - 47.20 €
Produktcode | Marke | Material | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12395759
|
Bel-Art™
F21018-0001 |
Stahl | Ersatzklinge für Mikroröhrchenschneider |
15.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11730635
|
Bel-Art™
F21018-0000 |
Stahl (verchromt) | Mikroröhrchenschneider |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Ermöglicht die einfache Entnahme radioaktiver Pellets aus den Schlauchspitzen ohne Resuspendierung oder das Risiko von spritzenden radioaktiven Substanzen
- Eignet sich gut für PMikrozentrifugenröhrchen aus Polyethylen oder Polypropylen mit bis zu 1.5 ml
- Verchromtes Gehäuse mit austauschbarer Stahlklinge
- Der maximale Schnittdurchmesser beträgt 9.4 mm (0.370 Zoll)
Nicht empfohlen für Röhrchen aus Polystyrol
Spezifikation
Mikroröhrchenschneider |