Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Stapelbare Reagenzglasgestelle
Mit verriegelbaren Endplatten mit Griffen für sicheres Stapeln.
Marke: Bel-Art™ F18860-1013
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.39050kg
Beschreibung
Mit verriegelbaren Endplatten mit Griffen für sicheres Stapeln.
- Polypropylengestell
- Robust und chemikalienbeständig
- Für Röhrchen mit einer Länge von bis zu 10 cm (4 Zoll)
- Nummerierte und mit Buchstaben versehene Reihen zur einfachen Identifizierung der Röhrchen
- Dampfautoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
- Mit weißer Oberfläche für einfache Farbvergleiche
- Zersplittert und färbt sich nicht
Spezifikation
Reagenzglasgestell | |
Weiß | |
Polypropylen | |
Rechteck | |
13 mm |
Autoklavierbar | |
Röhrchen (10 bis 13 mm) | |
72 | |
6 | |
13 mm |