Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Stapelbare Reagenzglasgestelle
Mit verriegelbaren Endplatten mit Griffen für sicheres Stapeln.
45.05 € - 54.75 €
Spezifikation
Produkttyp | Reagenzglasgestell |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15550092
|
Bel-Art™
F18860-1013 |
Röhrchen (10 bis 13 mm) |
46.55 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15570092
|
Bel-Art™
F18860-1620 |
Röhrchen (16 bis 20 mm) |
45.05 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15590092
|
Bel-Art™
F18860-2630 |
Röhrchen (25 bis 30 mm) |
52.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15580092
|
Bel-Art™
F18860-2125 |
Röhrchen (20 bis 25 mm) |
54.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Mit verriegelbaren Endplatten mit Griffen für sicheres Stapeln.
- Polypropylengestell
- Robust und chemikalienbeständig
- Für Röhrchen mit einer Länge von bis zu 10 cm (4 Zoll)
- Nummerierte und mit Buchstaben versehene Reihen zur einfachen Identifizierung der Röhrchen
- Dampfautoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
- Mit weißer Oberfläche für einfache Farbvergleiche
- Zersplittert und färbt sich nicht
Spezifikation
Reagenzglasgestell | |
Autoklavierbar | |
Polypropylen |