Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Stapelbare Reagenzglasgestelle
Mit verriegelbaren Endplatten mit Griffen für sicheres Stapeln.
Marke: Bel-Art™ F18860-2630
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.53016kg
Beschreibung
Mit verriegelbaren Endplatten mit Griffen für sicheres Stapeln.
- Polypropylengestell
- Robust und chemikalienbeständig
- Für Röhrchen mit einer Länge von bis zu 10 cm (4 Zoll)
- Nummerierte und mit Buchstaben versehene Reihen zur einfachen Identifizierung der Röhrchen
- Dampfautoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
- Mit weißer Oberfläche für einfache Farbvergleiche
- Zersplittert und färbt sich nicht
Spezifikation
Reagenzglasgestell | |
Röhrchen (25 bis 30 mm) | |
24 |
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
30 mm |