Learn More
Bel-Art™ ProCulture Stak-A-Tray™-System
Maximieren Sie den Platz in Inkubator, Kühlraum und auf dem Labortisch
Marke:  Bel-Art™ H18610-0420
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.72160kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17672215
  • 690.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hält Schalen, Kolben und Schalen waagerecht und stabil für gleichmäßiges Absetzen von Gewebekulturzellen
  • Gestelle greifen beim Stapeln ineinander; stapelbar bis zu einer maximalen Anzahl von 5 Gestellen (bis zu 20 Tablettebenen möglich)
  • Jede Gestellebene fasst ein großes Tablett (Herst.-Nr. 18610-1440), 35,6 x 35,6 cm oder zwei kleinere Tabletts (Herst.-Nr. 18610-0470), 17,8 x 35,6 cm
  • Perforierte Tabletts ermöglichen die Zirkulation von Luft, Gas und Wasserdampf
  • Gestelle und Tabletts sind separat erhältlich
  • Das Lagersystem aus Edelstahl ist autoklavierbar
Rack, 2-stufig (Herst.-Nr. 18610-0420)
  • 5 cm Abstand zwischen Tabletts, ideal für die Lagerung größerer Kulturkolben
  • Rack, 4-stufig (Herst.-Nr. 18610-0440)
    • 2,4 cm Abstand zwischen Tabletts zur Lagerung von Petrischalen oder kleineren Kulturkolben
    Spezifikation
    Spezifikation
    Gestellrahmen: Gestell mit 2 Ebenen
    Edelstahl
    37,5 cm
    35,8 cm
    10,8 cm
    Autoklavierbar
    37,5 x 35,8 x 10,8cm (14,75 x 14,0625 x 4,25 in.)
    14,75 in.
    14,0625 in.
    4,25 in.