Learn More
Bel-Art™ ProCulture Stak-A-Tray™-System
Maximieren Sie den Platz in Inkubator, Kühlraum und auf dem Labortisch
125.00 € - 690.00 €
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17692215
|
Bel-Art™
H18610-0470 |
Kleines Tablett |
127.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15505594
|
Bel-Art™
H18610-1440 |
Tablett, ganz |
125.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17672215
|
Bel-Art™
H18610-0420 |
Gestellrahmen: Gestell mit 2 Ebenen |
690.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17682215
|
Bel-Art™
H18610-0440 |
Gestellrahmen: Gestell mit 4 Ebenen |
690.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Hält Schalen, Kolben und Schalen waagerecht und stabil für gleichmäßiges Absetzen von Gewebekulturzellen
- Gestelle greifen beim Stapeln ineinander; stapelbar bis zu einer maximalen Anzahl von 5 Gestellen (bis zu 20 Tablettebenen möglich)
- Jede Gestellebene fasst ein großes Tablett (Herst.-Nr. 18610-1440), 35,6 x 35,6 cm oder zwei kleinere Tabletts (Herst.-Nr. 18610-0470), 17,8 x 35,6 cm
- Perforierte Tabletts ermöglichen die Zirkulation von Luft, Gas und Wasserdampf
- Gestelle und Tabletts sind separat erhältlich
- Das Lagersystem aus Edelstahl ist autoklavierbar
Rack, 2-stufig (Herst.-Nr. 18610-0420)
- 5 cm Abstand zwischen Tabletts, ideal für die Lagerung größerer Kulturkolben
- 2,4 cm Abstand zwischen Tabletts zur Lagerung von Petrischalen oder kleineren Kulturkolben
Spezifikation
Ja | |
Edelstahl |