missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ ProCulture Stak-A-Tray™-System
Maximieren Sie den Platz in Inkubator, Kühlraum und auf dem Labortisch
Marke: Bel-Art™ H18610-0440
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.17520kg
Beschreibung
- Hält Schalen, Kolben und Schalen waagerecht und stabil für gleichmäßiges Absetzen von Gewebekulturzellen
- Gestelle greifen beim Stapeln ineinander; stapelbar bis zu einer maximalen Anzahl von 5 Gestellen (bis zu 20 Tablettebenen möglich)
- Jede Gestellebene fasst ein großes Tablett (Herst.-Nr. 18610-1440), 35,6 x 35,6 cm oder zwei kleinere Tabletts (Herst.-Nr. 18610-0470), 17,8 x 35,6 cm
- Perforierte Tabletts ermöglichen die Zirkulation von Luft, Gas und Wasserdampf
- Gestelle und Tabletts sind separat erhältlich
- Das Lagersystem aus Edelstahl ist autoklavierbar
Rack, 2-stufig (Herst.-Nr. 18610-0420)
- 5 cm Abstand zwischen Tabletts, ideal für die Lagerung größerer Kulturkolben
- 2,4 cm Abstand zwischen Tabletts zur Lagerung von Petrischalen oder kleineren Kulturkolben
Spezifikation
Gestellrahmen: Gestell mit 4 Ebenen | |
Edelstahl | |
37,5 cm | |
35,8 cm | |
10,8 cm | |
14,76 in. |
Autoklavierbar | |
37,5 x 35,8 x 10,8cm (14,75 x 14,0625 x 4,25 in.) | |
14,75 in. | |
14,062 in. | |
4,25 in. | |
37,5 cm |