Learn More
Benfotiamine, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200097875
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. 16461669
Marke: Medchem Express HY17374
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Benfotiamine (S-Benzoylthiamine O-monophosphate) is an analog of vitamin B1 with higher absorption and bioavailability than vitamin B1, and is commonly used as a food supplement for diabetic complications. Benfotiamine exhibits direct antioxidative capacity and prevents induction of DNA damage.
Benfotiamine (S-Benzoylthiamine O-monophosphate) is an analog of vitamin B1 with higher absorption and bioavailability than vitamin B1, and is commonly used as a food supplement for diabetic complications. Benfotiamine exhibits direct antioxidative capacity and prevents induction of DNA damage.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benfotiamine
CAS 22457-89-2
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H23N4O6PS
Menge 1 g
Synonym S-Benzoylthiamine O-monophosphate
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (107.19 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.44 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=NC=C(CN(/C(C)=C(CCOP(O)(O)=O)/SC(C2=CC=CC=C2)=O)C=O)C(N)=N1
Molekulargewicht (g/mol) 466.45
Formelmasse 466.45
Reinheit (%) 99.26%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neurodegeneration
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.