Learn More
Benserazide hydrochloride, MedChemExpress
Beschreibung
Benserazide hydrochloride (Serazide) is commonly used in Parkinson's disease and is an inhibitor of peripheral aromatic L-amino acid decarboxylase (AADC).
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Benserazide hydrochloride |
| CAS | 14919-77-8 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C10H16ClN3O5 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Serazide Ro 4-4602 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 100 mg/mL (340.48 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (170.24 mM) |
| SMILES | NC(CO)C(NNCC1=CC=C(O)C(O)=C1O)=O.Cl |
| Molekulargewicht (g/mol) | 293.7 |
| Mehr anzeigen |