Learn More
Benzbromarone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16438636
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16438636 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16438636 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1135
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Benzbromarone is a highly effective and well tolerated non-competitive inhibitor of xanthine oxidase, used as an uricosuric agent, used in the treatment of gout.
Benzbromarone is a highly effective and well tolerated non-competitive inhibitor of xanthine oxidase, used as an uricosuric agent, used in the treatment of gout.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzbromarone
CAS 3562-84-3
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H12Br2O3
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (235.80 mM)
SMILES O=C(C1=CC(Br)=C(O)C(Br)=C1)C2=C(CC)OC3=CC=CC=C23
Molekulargewicht (g/mol) 424.08
Formelmasse 424.08
Reinheit (%) 99.38%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism