Learn More
Benzethonium chloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498526
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16498526 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16498526 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0942
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Benzethonium chloride inhibit human recombinant α7 and α4β2 neuronal nicotinic acetylcholine receptors in Xenopus oocytes.
Benzethonium chloride inhibit human recombinant α7 and α4β2 neuronal nicotinic acetylcholine receptors in Xenopus oocytes.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzethonium chloride
CAS 121-54-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C27H42ClNO2
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 33.33 mg/mL (74.38 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (44.63 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)(C)CC(C1=CC=C(OCCOCC[N+](C)(C)CC2=CC=CC=C2)C=C1)(C)C.[Cl-]
Molekulargewicht (g/mol) 448.08
Formelmasse 448.08
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation