Learn More
Benzo[a]pyrene, MedChemExpress
Artikelnummer. 16444118
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16444118 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16444118 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY107377
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Benzo[a]pyrene shows lung carcinogenicity in animal models, and it is frequently used in chemoprevention studies.
Benzo[a]pyrene shows lung carcinogenicity in animal models, and it is frequently used in chemoprevention studies.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzo[a]pyrene
CAS 50-32-8
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H12
Menge 10 mg
Synonym 3,4-Benzopyrene
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (198.17 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES C12=C(C=C3)C=C(C=CC=C4)C4=C1C=CC5=CC=CC3=C25
Molekulargewicht (g/mol) 252.31
Formelmasse 252.31
Reinheit (%) 98.75%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death