Learn More
Benzthiazide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16478756
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16478756 100 mg
16442276 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16478756 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1424
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Benzthiazide is a long-acting diuretic and a hypertension agent. Benzthiazide is an inhibitor of carbonic anhydrase 9 (CA9), with Kis of 8.0, 8.8 and 10 nM for CA9, CA2 and CA1, respectively. Benzthiazide also suppresses proliferation of cancer cells.
Benzthiazide is a long-acting diuretic and a hypertension agent. Benzthiazide is an inhibitor of carbonic anhydrase 9 (CA9), with Kis of 8.0, 8.8 and 10 nM for CA9, CA2 and CA1, respectively. Benzthiazide also suppresses proliferation of cancer cells.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzthiazide
CAS 91-33-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H14ClN3O4S3
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (115.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=C(Cl)C=C(C2=C1)NC(CSCC3=CC=CC=C3)=NS2(=O)=O)(N)=O
Molekulargewicht (g/mol) 431.94
Formelmasse 431.94
Reinheit (%) 98.9%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation