Learn More
Beta Catenin Mouse, Clone: CTNNB1/1507, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00 € - 478.00 €
Spezifikation
Antigen Beta Catenin
Klon CTNNB1/1507
Konzentration 200μg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15969867
Unterlagen ansehen
EnquireBio
1499-MSM7-P0
20 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15979867
Unterlagen ansehen
EnquireBio
1499-MSM7-P1
100 μg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
554.40 €
478.00 € / 100 Mikrogramm
Sparen 76.40 €
13% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Beta Catenin
200μg/mL
Monoclonal
Mouse
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
1499
Recombinant human full-length beta-Catenin (p120) protein fragment
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
92kDa
CTNNB1/1507
Immunohistochemistry
Unconjugated
RUO
NP_001895
CTNNB1
IgG1 κ
Protein A/G Purified
Cell surface and cytoplasmic
HeLa or MCF-7 cells. Breast carcinoma