Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ Phenyl/Hexyl-Säulen, 5 μm Partikelgröße
Gewährleisten eine einmalige Selektivität
Marke:  Thermo Scientific™ 73005-152130
861.77 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21664" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10638725
  • 907.13 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Thermo Scientific Chemie an 100 Å Silika
  • Große Oberfläche mit hoch gebundenem und sehr gleichmäßigem Phasenbelag
Bestellinformation
Weitere Säulengrößen sind lieferbar, einschließlich Vorbereitungsskala. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
Spezifikation
2.1 mm
5 μm
100 Å
Phenyl-Hexyl
Silika
Umkehrphase
Umkehrphase
150 mm
2 bis 9
Gehäuse L11
Beta
11%