Learn More
Betaxolol hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16454347
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16454347 50 mg -
16428468 10 mg 10 Milligramm
16428276 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16454347 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0381A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Betaxolol Hydrochloride is a selective beta1 adrenergic receptor blocker that can be used for the research of hypertension and glaucoma.
Betaxolol Hydrochloride is a selective beta1 adrenergic receptor blocker that can be used for the research of hypertension and glaucoma.
Specifications
Chemischer Name oder Material Betaxolol hydrochloride
CAS 63659-19-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H30ClNO3
Menge 50 mg
Synonym SL75212
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (290.79 mM) ∣H2O : 10 mg/mL (29.08 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(CNC(C)C)COC1=CC=C(CCOCC2CC2)C=C1.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 343.89
Formelmasse 343.89
Reinheit (%) 98.69%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation