Learn More
Betaxolol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16444347
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16444347 50 mg 50 Milligramm
16418468 10 mg 10 Milligramm
16418276 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16444347 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0381
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Betaxolol is a selective beta1 adrenergic receptor blocker that can be used for the research of hypertension and glaucoma.
Betaxolol is a selective beta1 adrenergic receptor blocker that can be used for the research of hypertension and glaucoma.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Betaxolol
CAS 63659-18-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H29NO3
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (325.28 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES OC(CNC(C)C)COC1=CC=C(CCOCC2CC2)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 307.43
Formelmasse 307.43
Reinheit (%) 95.06%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation