Learn More
Bicalutamide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498617
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16498617 5 g 5 Gramm
16481399 1 g -
16471716 500 mg -
16471116 200 mg -
16416426 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16498617 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY14249
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Bicalutamide is an orally active non-steroidal androgen receptor (AR) antagonist. Bicalutamide can be used for the research of prostate cancer.
Bicalutamide is an orally active non-steroidal androgen receptor (AR) antagonist. Bicalutamide can be used for the research of prostate cancer.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bicalutamide
CAS 90357-06-5
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H14F4N2O4S
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (116.18 mM)
SMILES FC1=CC=C(S(=O)(CC(O)(C(NC2=CC=C(C#N)C(C(F)(F)F)=C2)=O)C)=O)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 430.37
Formelmasse 430.37
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death