Learn More
Cytiva Whatman™ bindemittelfreie Filter aus Glas-Mikrofasern, Gütegrad 934-AH, Bögen
Entwickelt für die Analyse von nicht filtrierbaren Rückständen und Materialien, die einen Filter aus Glasmikrofaser mit hoher Beladungskapazität erfordern. Whatman™ Bindemittelfreie Filter aus Glasmikrofaser, Gütegrad 934-AH werden auch in der Zellernte, bei der Flüssigkeitsszintillation und bei der Überwachung von Verschmutzungen eingesetzt.
161.00 € - 2270.00 €
Spezifikation
Flächengewicht | 64 g/m2 |
---|---|
Beschreibung | Whatman Grade 934-AH Mikrofaserfilter aus Borosilikatglas von GE sind glatte Filter für Wasserqualität mit hoher Retentionseffizienz. AH-Filter mit Gütegrad 934 werden häufig bei Analysen von suspendierten Feststoffen verwendet. |
Format | Blatt |
Material | Borosilikatglas |
Particle Retention | 1,5 μm |
Produktcode | Marke | Format | Typ | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Format | Typ | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11304914
|
Cytiva
1827-808 |
Blatt | Filter zur Gesamtanalyse von Schwebstoffen | 51 x 305mm (2 x 12 in.) |
161.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11314914
|
Cytiva
1827-866 |
Blatt | Filter zur Gesamtanalyse von Schwebstoffen | 203 x 254mm (8 x 10 in.) |
440.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11384904
|
Cytiva
1827-889 |
Blatt | Filter zur Gesamtanalyse von Schwebstoffen | 305 x 381mm (12 x 15 in.) |
895.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11394904
|
Cytiva
1827-957 |
Blatt | Filter zur Gesamtanalyse von Schwebstoffen | 483 x 711mm (19 x 28 in.) |
2270.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
AH-Filter mit Gütegrad 934 werden häufig bei Analysen von suspendierten Feststoffen verwendet.- Glatte Oberfläche für die effiziente Rückgewinnung von Niederschlägen
- Nominale Partikelretention von 1.5 μm
- Hält Temperaturen bis zu 500 °C stand
- Hohe Filtrationsgeschwindigkeit
Spezifikation
64 g/m2 | |
Blatt | |
1,5 μm | |
3.7 s/100ml/in.2 | |
Gütegrad 934-AH | |
Blatt | |
932 °F | |
0.017 Zoll | |
Filter zur Gesamtanalyse von Schwebstoffen |
Whatman Grade 934-AH Mikrofaserfilter aus Borosilikatglas von GE sind glatte Filter für Wasserqualität mit hoher Retentionseffizienz. AH-Filter mit Gütegrad 934 werden häufig bei Analysen von suspendierten Feststoffen verwendet. | |
Borosilikatglas | |
47 s/100 ml | |
Wird für die Bestimmung von suspendierten Gesamtfeststoffen in Wasser, die Entfernung von Trübungen und die Filtration von Bakterienkulturen verwendet. Wird für eine Vielzahl von Laboranwendungen verwendet. Es wird für die Überwachung der Wasserverschmutzung, die Zellernte und die Flüssigszintillationszählung empfohlen | |
100/Packung | |
Glatt | |
500 °C | |
435μ m | |
341 ml/min |