missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Binimetinib, MedChemExpress

Artikelnummer. 16481166
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
200 Milligramm
50 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16481166

Marke: Medchem Express HY15202

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Binimetinib (MEK162) is an oral and selective MEK1/2 inhibitor. Binimetinib (MEK162) inhibits MEK with an IC50 of 12 nM.

Binimetinib (MEK162) is an oral and selective MEK1/2 inhibitor. Binimetinib (MEK162) inhibits MEK with an IC50 of 12 nM.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Binimetinib
CAS 606143-89-9
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H15BrF2N4O3
Menge 200 mg
Synonym MEK162 ARRY-162 ARRY-438162
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (113.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES BrC1=CC=C(C(F)=C1)NC2=C(C3=C(C=C2C(NOCCO)=O)N(C=N3)C)F
Molekulargewicht (g/mol) 441.23
Formelmasse 441.23
Reinheit (%) 98.05%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt