Learn More
Binimetinib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16486666
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
200 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16486666 100 mg 100 Milligramm
16472477 50 mg 50 Milligramm
16436368 10 mg -
16481166 200 mg 200 Milligramm
4 options
Artikelnummer. 16486666
Marke: Medchem Express HY15202
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Binimetinib (MEK162) is an oral and selective MEK1/2 inhibitor. Binimetinib (MEK162) inhibits MEK with an IC50 of 12 nM.
Binimetinib (MEK162) is an oral and selective MEK1/2 inhibitor. Binimetinib (MEK162) inhibits MEK with an IC50 of 12 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Binimetinib
CAS 606143-89-9
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H15BrF2N4O3
Menge 100 mg
Synonym MEK162 ARRY-162 ARRY-438162
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (113.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES BrC1=CC=C(C(F)=C1)NC2=C(C3=C(C=C2C(NOCCO)=O)N(C=N3)C)F
Molekulargewicht (g/mol) 441.23
Formelmasse 441.23
Reinheit (%) 98.05%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease