Learn More
Macherey-Nagel™ Bioanalysis MN 827 B Blotting-Papiere
53.10 € - 446.00 €
Spezifikation
Typ | Blotting-Papier |
---|---|
Menge | 100/Packung |
Dicke (metrisch) | 0,7 mm |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10003091
|
Macherey-Nagel™
742128 |
160 x 160 mm |
53.10 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10222771
|
Macherey-Nagel™
742120 |
200 x 200 mm |
104.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10778191
|
Macherey-Nagel™
742118 |
560 x 600 mm |
446.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
Blotting-Papier | |
100/Packung | |
0,7 mm |