Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ 4 HPLC-Säulen
Verwenden Sie dieses Silika mit 300 Å großen Poren für die Analyse größerer hydrophober Proteine und Peptide, die zu fest an C8- oder C18-Säulen binden.
Marke: Thermo Scientific™ 72305-151030
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Die leistungsstarken Thermo Scientific™ BioBasic™ 4 LC-Säulen sind für die Analyse größerer Proteine und Peptide ausgelegt und eignen sich optimal für die Analyse von Proteinen und Peptiden sowie von anderen Biomolekülen mit hoher Hydrophobizität.
- Basiert auf 300-Å-Silika für außergewöhnliche Trennleistung bei Biomolekülen
- Geringe Kohlenstoffbeladung für optimale Retention von größeren Peptiden und Proteinen
- Außergewöhnlich hohe Reproduzierbarkeit, Wirksamkeit und Nutzungsdauer der Säule
- Hervorragend geeignet für LC/MS-Trennungen
Spezifikation
Analytical Column | |
150 mm | |
5 μm | |
300 Å | |
60°C | |
C4 | |
Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica | |
Reversed Phase | |
Reversed Phase |
1 mm | |
5800 psi (400 bar) | |
2 to 9 | |
100 m²/g | |
L26 | |
BioBasic | |
4% | |
Yes | |
Analysesäule |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.