Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ 4 HPLC-Säulen
Verwenden Sie dieses Silika mit 300 Å großen Poren für die Analyse größerer hydrophober Proteine und Peptide, die zu fest an C8- oder C18-Säulen binden.
422.22 € - 894.26 €
Spezifikation
Max. Druck | 5800 psi (400 bar) |
---|---|
Partikelgröße | 5 μm |
pH | 2 bis 9 |
Porengröße | 300 Å |
Oberfläche | 100 m²/g |
Produktcode | Marke | Partikelgröße | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Partikelgröße | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10583995
|
Thermo Scientific™
72305-051030 |
5 μm | 1 mm | 50 mm |
894.26 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10263313
|
Thermo Scientific™
72305-052130 |
5 μm | 2,1 mm | 50 mm |
810.68 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10395003
|
Thermo Scientific™
72305-101030 |
5 μm | 1 mm | 100 mm |
877.08 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10581105
|
Thermo Scientific™
72305-102130 |
5 μm | 2,1 mm | 100 mm |
800.11 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10692854
|
Thermo Scientific™
72305-104630 |
5 μm | 4,6 mm | 100 mm |
842.72 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10110693
|
Thermo Scientific™
72305-152130 |
5 μm | 2,1 mm | 150 mm |
842.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10384513
|
Thermo Scientific™
72305-154630 |
5 μm | 4,6 mm | 150 mm |
802.44 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10344563
|
Thermo Scientific™
72305-252130 |
5 μm | 2,1 mm | 250 mm |
887.58 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10541305
|
Thermo Scientific™
72305-254630 |
5 μm | 4,6 mm | 250 mm |
845.59 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11598320
|
Thermo Scientific™
72305-012101 |
5 μm | 2,1 mm | 10 mm |
468.18 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11508330
|
Thermo Scientific™
72305-014001 |
5 μm | 4 mm | 10 mm |
422.22 €
4 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10649585
|
Thermo Scientific™
72305-151030 |
5 μm | 1 mm | 150 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Die leistungsstarken Thermo Scientific™ BioBasic™ 4 LC-Säulen sind für die Analyse größerer Proteine und Peptide ausgelegt und eignen sich optimal für die Analyse von Proteinen und Peptiden sowie von anderen Biomolekülen mit hoher Hydrophobizität.
- Basiert auf 300 Å-Silika für außergewöhnliche Leistung bei Biomolekülen
- Geringere Kohlenstoffbelastung für optimale Retention größerer Peptide und Proteine
- Außergewöhnlich hohe Reproduzierbarkeit, Wirksamkeit und Nutzungsdauer der Säule
- Hervorragend geeignet für LC/MS-Trennungen
Bestellinformationen:
Weitere Säulengrößen lieferbar, einschließlich präparative Säulen. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Vertriebsniederlassung.
Spezifikation
5800 psi (400 bar) | |
2 bis 9 | |
100 m²/g | |
L26 | |
4 % | |
Ja |
5 μm | |
300 Å | |
60 °C | |
C4 | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.