Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 60-Größenausschlusschromatographie-HPLC-Säulen
Herausragende Größentrennung wasserlöslicher Verbindungen.
635.00 € - 1740.59 €
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) | 7,8 mm |
---|---|
Zur Verwendung mit | Größenausschluss-Säulen |
Partikelgröße | 5 µm |
Porengröße | 60 Å |
USP-Typ | L33 |
Produktcode | Marke | Partikelgröße | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Partikelgröße | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10785526
|
Thermo Scientific™
73305-157846 |
5 µm | 7,8 mm | 150 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10354613
|
Thermo Scientific™
73305-307846 |
5 µm | 7,8 mm | 300 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10669295
|
Thermo Scientific™
73305-037821 |
5 μm | 7.8 mm | 30 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Bieten Sie mit Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 60 Größenausschlusschromatographie-HPLC-Säulen eine hervorragende Größentrennung wasserlöslicher Verbindungen. BioBasic SEC-Säulen bieten äußerst effektive Trennungen über einen breiten Bereich von Molekulargewichten von 100 bis 10.000.000 Da für die Analyse von Proteinen, Peptiden und anderen Biomolekülen.
- Für die Trennung von Analyten über einen breiten Molekulargewichtsbereich
- Lange Säulen-Nutzungsdauer und hohe Säuleneffektivität
- Einfacher Interaktionsmechanismus basierend auf Molekülgröße und -form
- Sehr gut geeignet für die Probenreinigung
- Unkomplizierte Methodenentwicklung, einfache mobile Phasen
- Porengröße 60 Å
- Partikelgröße: 5 µm
Bestellinformationen:
Fragen zu Großmengen beantworten wir gern.
Spezifikation
7,8 mm | |
5 µm | |
L33 | |
Größenausschluss |
Größenausschluss-Säulen | |
60 Å | |
BioBasic |