Learn More
Biotin (Vitamin B7 or Vitamin H) Mouse anti-All species, Clone: BTN/36, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
250.00 € - 510.00 €
Spezifikation
Antigen Biotin (Vitamin B7 or Vitamin H)
Klon BTN/36
Konzentration 0.2 mg/ml
Verdünnung Western Blot 0.5-2 ug/ml, Flow Cytometry 0.5-1 ug/million cells, Immunofluorescence 0.5-1 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 0.5-1 ug/ml, In Situ Hybridization (ISH)
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), In Situ Hybridization (ISH)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18328661
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-13907-20UG
20 μg
250.00 €
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18304105
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-13907-100UG
100 μg
510.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Biotin (Vitamin B7 or Vitamin H) Monoclonal antibody specifically detects Biotin (Vitamin B7 or Vitamin H) in All species samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), In Situ Hybridization (ISH)
Spezifikation
Spezifikation
Biotin (Vitamin B7 or Vitamin H)
0.2 mg/ml
Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), In Situ Hybridization (ISH)
Unconjugated
Mouse
All species
58-85-5, coenzyme R, d-biotin, Vitamin B7, vitamin H
IgG1 κ
Protein A or G purified
BTN/36
Western Blot 0.5-2 ug/ml, Flow Cytometry 0.5-1 ug/million cells, Immunofluorescence 0.5-1 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 0.5-1 ug/ml, In Situ Hybridization (ISH)
Monoclonal
Purified
RUO
10 mM PBS with 0.05% BSA
Biotinylated sheep immunoglobulin
Primary
Store at 4°C.