Learn More
ACROBiosystems Biotinylated Human Siglec-2 / CD22 Protein, Fc, Avitag™
Biotinylated Protein
423.38 € - 1862.87 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001762.2
Molekulargewicht 103.9 kDa
Quelle Biotinylated Human Siglec-2, Fc,Avitag (SI2-H82F8) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asp 20 - Arg 687 (Accession # P20273-1).
Immunogen Asp 20 - Arg 687
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15847687
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
SI2-H82F8-25UG
25 μg
423.38 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15837687
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
SI2-H82F8-200UG
200 μg
1862.87 €
200 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
B-cell receptor CD22 is also known as Sialic acid-binding Ig-like lectin 2 (Siglec-2), B-lymphocyte cell adhesion molecule (BL-CAM), T-cell surface antigen Leu-14, which belongs to the immunoglobulin superfamily and SIGLEC (sialic acid binding Ig-like lectin) family. CD22 mediates B-cell B-cell interactions, and may be involved in the localization of B-cells in lymphoid tissues. Siglec-2 / CD22 binds sialylated glycoproteins, one of which is CD45. Siglec2 / CD22 plays a role in positive regulation through interaction with Src family tyrosine kinases and may also act as an inhibitory receptor by recruiting cytoplasmic phosphatases via their SH2 domains that block signal transduction through dephosphorylation of signaling molecules.
This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus, followed by a Avi tag (Avitag™). The protein has a calculated MW of 103.9 kDa. The protein migrates as 115-120 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation
Spezifikation
NP_001762.2
Biotinylated Human Siglec-2, Fc,Avitag (SI2-H82F8) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asp 20 - Arg 687 (Accession # P20273-1).
-20°C
Siglec-2
Human
Tris with Glycine, Arginine and NaCl, pH7.5
HEK293
MABSol™ Biotin Labeled Proteins
103.9 kDa
Asp 20 - Arg 687
CD22,SIGLEC2,BL-CAM,SIGLEC-2,Siglec2,SIGLEC2FLJ22814
Precision Avi
Fc Tag and Avi Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>95% as determined by SDS-PAGE