Learn More
ACROBiosystems Biotinylated Mouse CD27 Ligand / CD70 Protein, His, Avitag™
Biotinylated Protein
423.38 € - 1862.87 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_035747.1
Molekulargewicht 20.1 kDa
Quelle Biotinylated Mouse CD27 Ligand, His,Avitag (CDL-M82Qb) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 47 - Pro 195 (Accession # O55237-1).
Immunogen Gln 47 - Pro 195
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16437399
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
CDL-M82QB-200UG
200 μg
1862.87 €
200 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16447399
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
CDL-M82QB-25UG
25 μg
423.38 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Cluster of Differentiation 70 (CD70) is also known as CD27 ligand (CD27L / CD27LG), TNFSF7, TNFSF7G, is a type II transmembrane glycoprotein belonging to the TNF superfamily (TNFSF) and is a surface antigen found on activated T-and B-lymphocytes and mature dendritic cells. Binding of CD70 to its receptor CD27 induces in priming, effector functions, differentiation and memory formation of T-cells, and thus is invloved in the biological processes including T-cell activation, the proliferation of costimulated T-cells, as well as the generation of cytolytic T-cells. CD70 on T cells provides costimulatory signals that are required for T cell proliferation, clonal expansion and the promotion of effector T cell formation. CD70 on mouse B cell has been shown to inhibit terminal differentiation of activated B cells into plasma cells and enhances commitment to memory B cell responses. CD70 induces proliferation and IFNγ production, on NK cells.
This protein carries a polyhistidine tag at the N-terminus, followed by an Avi tag (Avitag™). The protein has a calculated MW of 20.1 kDa. The protein migrates as 28-32 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation
Spezifikation
NP_035747.1
Biotinylated Mouse CD27 Ligand, His,Avitag (CDL-M82Qb) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 47 - Pro 195 (Accession # O55237-1).
-20°C
CD27 Ligand
Mouse
PBS, pH7.4
HEK293
MABSol™ Biotin Labeled Proteins
20.1 kDa
Gln 47 - Pro 195
CD70,CD27LG,TNFSF7,TNFSF7G,CD27L
Precision Avi
His Tag and Avi Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>95% as determined by SDS-PAGE